601497
Lithium-7Li fluoride
99 atom % 7Li, 99% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 7Li
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
[7Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1+0
chave InChI
PQXKHYXIUOZZFA-QMVMUTFZSA-M
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.