601470
Lithium-7Li2 carbonate
≥99 atom % 7Li, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Lithium carbonate-7Li2
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 7Li
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
pf
720 °C (lit.)
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
[7Li+].[7Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1+0
chave InChI
XGZVUEUWXADBQD-LDAMREJGSA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
601470-5G | 4061841679028 |
601470-10G | 4061841679011 |