255823
Lithium carbonate
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.01% insol. dil. HCl
≤0.2% S compounds
pH
9-11 (1 g/L)
pf
618 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤5 ppm
traços de cátion
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
NH4+: ≤5 ppm
Na: ≤0.1%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Informações sobre genes
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Aplicação
- In the synthesis of monoclinic phase lithium zirconate by heating with a mixture of zirconia and potassium carbonate at high temperature.
- As a lithium precursor to synthesize solid-base catalyst [Li4SiO4] by simple solid-state reaction with rice husks. Li4SiO4 is used for biodiesel production.
- In the synthesis of high-purity lithium hydroxide monohydrate by membrane electrolysis process using lithium sulfate as electrolyte.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?