L0294
Luxol® fast blue solution
liquid
Sinônimo(s):
Solvent blue 38
About This Item
Produtos recomendados
product name
Luxol® fast blue solution, 1%
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
1%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
densidade
0.800 g/cm3
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves