Documentos Principais
A7772
Sigma-Aldrich
S-(5′-Adenosyl)-L-cysteine
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
S-(5′-deoxyadenosin-5′-yl)-L-cysteine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18N6O5S
Número CAS:
Peso molecular:
370.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome do produto
S-(5′-Adenosyl)-L-cysteine,
Ensaio
>98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CSCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N6O5S/c14-5(13(22)23)1-25-2-6-8(20)9(21)12(24-6)19-4-18-7-10(15)16-3-17-11(7)19/h3-6,8-9,12,20-21H,1-2,14H2,(H,22,23)(H2,15,16,17)
chave InChI
RVFHZLGRQFCOKV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
S-adenosyl-L-cysteine, an analogue of S-adenosyl-L-homocysteine (L-AdoHcy), is used in the cyrstallizaton of methytransferases such as XMT and DXMT N-methyltransferases.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)