Key Documents
37912
Supelco
Picolinafen
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-(4-Fluorophenyl)-6-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)picolinamide, N-(4-Fluorophenyl)-6-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-pyridinecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H12F4N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
376.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(NC(=O)c2cccc(Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)n2)cc1
InChI
1S/C19H12F4N2O2/c20-13-7-9-14(10-8-13)24-18(26)16-5-2-6-17(25-16)27-15-4-1-3-12(11-15)19(21,22)23/h1-11H,(H,24,26)
chave InChI
CWKFPEBMTGKLKX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)