Documentos Principais
32866
Supelco
Beflubutamid
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-(phenylmethyl)butanamide, N-Benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolyloxy)butyramide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H17F4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
355.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCC(Oc1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C18H17F4NO2/c1-2-16(17(24)23-11-12-6-4-3-5-7-12)25-13-8-9-15(19)14(10-13)18(20,21)22/h3-10,16H,2,11H2,1H3,(H,23,24)
chave InChI
FFQPZWRNXKPNPX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)