33659
Butafenacil
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1-(Allyloxycarbonyl)-1-methylethyl 2-chloro-5-[1,2,3,6-tetrahydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)N(C(=O)C=C1C(F)(F)F)c2ccc(Cl)c(c2)C(=O)OC(C)(C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C20H18ClF3N2O6/c1-5-8-31-17(29)19(2,3)32-16(28)12-9-11(6-7-13(12)21)26-15(27)10-14(20(22,23)24)25(4)18(26)30/h5-7,9-10H,1,8H2,2-4H3
chave InChI
JEDYYFXHPAIBGR-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)