34083
Flunixin-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-[2-Methyl-d3-3-(trifluoromethyl)phenylamino]nicotinic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i1D3
chave InChI
NOOCSNJCXJYGPE-FIBGUPNXSA-N
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?