32492
Florfenicol amine
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(αR)-α-[(1S)-1-Amino-2-fluoroethyl]-4-(methylsulfonyl)benzenemethanol, D-(−)-threo-2-Amino-3-fluoro-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1-propanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@H](N)CF
InChI
1S/C10H14FNO3S/c1-16(14,15)8-4-2-7(3-5-8)10(13)9(12)6-11/h2-5,9-10,13H,6,12H2,1H3/t9-,10-/m1/s1
chave InChI
XLSYLQDVLAXIKK-NXEZZACHSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Poultry and porcine muscle and liver by gas chromatography-negative chemical ionization mass spectrometry (GC-NCI/MS) with selected ion monitoring (SIM) detection.
- Food samples by ultra-high performance liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (UHPLC-ESI-MS/MS) operating in selected reaction monitoring (SRM) detection mode.
- Chicken muscle by LC-ESI-MS/MS with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?