Documentos Principais
900665
Sigma-Aldrich
Florfenicol-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12D3H11Cl2FNO4S
Peso molecular:
361.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)C(N[C@H](CF)[C@H](O)C1=CC=C(S(=O)(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1)=O
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)