32414
Trimethoprim-d9
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2,4-Diamino-5-(3,4,5-tri(methoxy-d3)benzyl)pyrimidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
alteração de massa
M+9
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])Oc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC([2H])([2H])[2H])c1OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)/i1D3,2D3,3D3
chave InChI
IEDVJHCEMCRBQM-GQALSZNTSA-N
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?