34001
Ceftiofur
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3-[(2-Furylcarbonyl)thio]methyl]-7-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyiminoacetamido)-3-cephem-4-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1C2SCC(CSC(=O)c3ccco3)=C(N2C1=O)C(O)=O)c4csc(N)n4
InChI
1S/C19H17N5O7S3/c1-30-23-11(9-7-34-19(20)21-9)14(25)22-12-15(26)24-13(17(27)28)8(5-32-16(12)24)6-33-18(29)10-3-2-4-31-10/h2-4,7,12,16H,5-6H2,1H3,(H2,20,21)(H,22,25)(H,27,28)/b23-11-/t12-,16?/m1/s1
chave InChI
ZBHXIWJRIFEVQY-FITYNHDMSA-N
Aplicação
- Milk samples using receptor binding assays such as Betastar Combo, SNAP, and Twinsensor tests.
- Environmental water samples using capillary electrophoresis.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)