32904
Cefalonium hydrate
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.NC(=O)c1cc[n+](CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)Cc4cccs4)C3=O)C([O-])=O)cc1
InChI
1S/C20H18N4O5S2.H2O/c21-17(26)11-3-5-23(6-4-11)9-12-10-31-19-15(18(27)24(19)16(12)20(28)29)22-14(25)8-13-2-1-7-30-13;/h1-7,15,19H,8-10H2,(H3-,21,22,25,26,28,29);1H2/t15-,19-;/m1./s1
chave InChI
GVIOXNHDFXYYMP-AEFICSSHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)