856088
β-Cyclodextrin hydrate
99%
Sinônimo(s):
beta-Cyclodextrin hydrate, β-Schardinger dextrin, Cycloheptaamylose, Schardinger β-Dextrin hydrate
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +142°, c = 1 in H2O (Dry basis)
pf
>260 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35.H2O/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51;/h8-63H,1-7H2;1H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-;/m1./s1
chave InChI
JNSAKCOAFBFODP-ZQOBQRRWSA-N
Descrição geral
Aplicação
- To form an inclusion complex with norfloxacin for subsequent analysis using high performance liquid chromatography (HPLC).
- As a precursor of heptakis-(2,3-diacetyl-6-sulfato)-β-cyclodextrin for use as a chiral selector in the enantioseparation of linezolid by capillary electrophoresis (CE).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?