Key Documents
389137
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)-β-cyclodextrin
extent of labeling: ~0.7 mol per mol cellulose
Sinônimo(s):
2-HE-β-CD, 2-hydroxyethyl-β-CD, HP-β-CD
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.22
forma
powder
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]20/D 120 to 140°, c = 1 in H2O
Extensão da rotulagem
~0.7 mol per mol cellulose
pf
260 °C (dec.) (lit.)
Descrição geral
(2-Hydroxyethyl)-β-cyclodextrin is a chemically modified, hydroxyalkylated derivative of cyclodextrin that finds potential use mainly in cosmetics application.
Aplicação
(2-Hydroxyethyl)-β-cyclodextrin may be used as a chiral selector to resolve cathinone derivatives, lactic acid and oxybutynin enantiomers by capillary electrophoresis (CE), and high performance liquid chromatography (HPLC) techniques.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)