Documentos Principais
332593
Sigma-Aldrich
(2-Hidroxipropil)-β-ciclodextrina
average Mw ~1,380
Sinônimo(s):
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]26/D +139°, c = 1 in H2O
peso molecular
average Mw ~1,380
Extensão da rotulagem
0.6 molar substitution
pf
278 °C (dec.)
solubilidade
water: 180 g/L
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
chave InChI
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Descrição geral
(2-hidroxipropil)-β-ciclodextrina (HP-β-CD) é um derivado de beta-ciclodextrina e hidroxialquil e é amplamente utilizada como solvente quiral, catalisador de transferência de fase e molécula hospedeira em síntese orgânica. A HP-β-CD pode formar complexos de inclusão com moléculas convidadas, o que pode ajudar a aumentar a solubilidade, a estabilidade e a biodisponibilidade da molécula convidada. É uma alternativa para α-, β- e γ-ciclodextrina e apresenta maior solubilidade em água. HP-β-CD é comumente usado como um solubilizador de fármacos.
Aplicação
A solubilidade dos fármacos lipofílicos aumenta linearmente com a concentração de hidroxipropil-β-ciclodextrina (HBC) em solução aquosa devido ao complexo entre a HBC e o fármaco. Esse complexo do tipo hóspede/hospedeiro se forma entre o fármaco e a cavidade não polar da HBC, levando a uma maior solubilidade. As soluções podem ser liofilizadas para produzir pós altamente solúveis. Atóxico para coelhos e camundongos.
HP-β-CD pode ser usado:
  • Como um aditivo na separação de aminoácidos e ácidos lácticos com base nas interações de coordenação entre íons Cu2+ e analitos.
  • Como um seletor quiral em eletroforese capilar, permitindo a separação robusta de derivados diastereoméricos do ácido aspártico para análise.
  • Como reagente para melhorar a solubilidade em água e a atividade antiproliferativa das pirazolo[3,4-d] pirimidinas.
  • Como veículo de formulação. Ela aumenta a solubilidade do fármaco para a liberação bem-sucedida de agentes medicinais a um sistema biológico.
  • Para aumentar a solubilidade da ropivacaína (RVC) na complexação, o que, por sua vez, aumenta a atividade farmacológica da RVC.
  • Para aumentar a solubilidade aquosa do naproxeno (NAP) na presença de polivinilpirrolidona (PVP).
  • Como molde na síntese de conjuntos de nanopartículas de sulfeto de cobre esféricas ocas.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>752.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 400 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Magdalena Koziczak-Holbro et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 369(2), 188-199 (2019-03-02)
The anabolic effects of β2-adrenoceptor (β2-AR) agonists on skeletal muscle have been demonstrated in various species. However, the clinical use of β2-AR agonists for skeletal muscle wasting conditions has been limited by their undesired cardiovascular effects. Here, we describe the
The fabrication of hollow spherical copper sulfide nanoparticle assemblies with 2-hydroxypropyl- β -cyclodextrin as a template under sonication
Xu J-Z, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 13(5), 451-454 (2006)
Development and pharmacological evaluation of ropivacaine-2-hydroxypropyl- β -cyclodextrin inclusion complex
de Araujo DR, et al.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 33(1), 60-71 (2008)
Laura M Breshears et al.
PloS one, 11(7), e0158969-e0158969 (2016-07-16)
Secreted factors of Staphylococcus aureus can activate host signaling from the epidermal growth factor receptor (EGFR). The superantigen toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1) contributes to mucosal cytokine production through a disintegrin and metalloproteinase (ADAM)-mediated shedding of EGFR ligands and subsequent
Yufei Wang et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(11), 2363-2371 (2019-02-28)
Measurement of serum progesterone is important in determining ovarian function. Most progesterone measurements are performed with immunoassays and results are often variable. Standardization of the measurements requires a reliable reference method. An isotope dilution liquid chromatography tandem mass spectrometry (ID-LC/MS/MS)