Key Documents
332607
Sigma-Aldrich
(2-Hidroxipropil)-β-ciclodextrina
average Mw ~1,460
Sinônimo(s):
HP-β-CD
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]25/D +135°, c = 1 in H2O (typical)
peso molecular
average Mw ~1,460
Extensão da rotulagem
0.8 molar substitution
pf
267 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
chave InChI
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Descrição geral
A (2-hidroxipropil)-β-ciclodextrina, um derivado hidroxialquila, é usada como um veículo de formulação que é usado para aumentar a solubilidade dos medicamentos em soluções aquosas para a liberação bem-sucedida dos agentes médicos para sistemas biológicos. É empregada, de modo geral, como um substituto para α-, β- e γ-ciclodextrinas.
Aplicação
A (2-hidroxipropil)-β-ciclodextrina pode ser usada:
  • Como padrão analítico para a determinação do analito em formulações farmacêuticas pelo método de cromatografia em camada fina (TLC).
  • Para estudar a interação hospedeiro-hóspede com compostos orgânicos de baixa massa molecular antes de sua quantificação usando a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa (RP-HPLC).
  • Como aditivo de fase móvel para a separação eficaz de β-carbolinas por HPLC.
  • Em cromatografia eletrocinética micelar modificada com ciclodextrina (MEKC modificada com CD) para a determinação do cloridrato de sertralina e dos produtos relacionados à síntese.
A solubilidade dos medicamentos lipofílicos aumenta linearmente com a concentração de hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-β-CD) em solução aquosa devido ao complexo entre a HBC-β-CD e o medicamento. Esse complexo do tipo hóspede/hospedeiro se forma entre o medicamento e a cavidade não polar do complexo HP-β-CD, levando a uma maior solubilidade. O HP-β-CD pode ser usado para preparar um complexo de inclusão com ropivacaína (RVC) para aumentar a solubilidade do RVC para uma liberação de medicamento eficiente.
A solubilidade dos fármacos lipofílicos aumenta linearmente com a concentração de hidroxipropil-β-ciclodextrina (HBC) em solução aquosa devido ao complexo entre a HBC e o fármaco. Esse complexo do tipo hóspede/hospedeiro se forma entre o fármaco e a cavidade não polar da HBC, levando a uma maior solubilidade. As soluções podem ser liofilizadas para produzir pós altamente solúveis. Atóxico para coelhos e camundongos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>752.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 400 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chromatographic Separation and Purification of Novel Drug Excipient 2-Hydroxypropyl-beta-Cyclodextrin [J]
Yimin Z, et al.
Chinese Journal of Analytical Chemistry, 5 (2006)
Daniele R de Araujo et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 33(1), 60-71 (2007-11-27)
Ropivacaine (RVC) is an enantiomerically pure local anesthetic (LA) largely used in surgical procedures, which presents physico-chemical and therapeutic properties similar to those of bupivacaine (BPV), but associated to less systemic toxicity. This study focuses on the development and pharmacological
Björn-Hendrik Peters et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 95, 72-81 (2016-05-26)
Microscale freeze-drying makes rapid process cycles possible for early-stage formulation development. To investigate the effects of equipment scale and cooling rate on the solid state properties and the protein's secondary structure of a sample, three binary formulations of catalase were
S E Lucangioli et al.
Journal of chromatography. A, 871(1-2), 207-215 (2000-03-29)
In this work development, optimization and validation of a cyclodextrin-modified micellar electrokinetic chromatography (CD-modified MEKC) method is proposed to resolve separation of the sertraline hydrochloride and synthesis-related substances. Sertraline hydrochloride, the cis-(1S,4S) enantiomer form, is used as an antidepressant therapeutic
P K Zarzycki et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 391(8), 2793-2801 (2008-06-20)
The main focus of this study was to explore the capability of native alpha-cyclodextrin, beta-cyclodextrin and gamma-cyclodextrin and their hydroxypropyl derivatives for host-guest interaction with 7,8-dimethoxyflavone, selected steroids (estetrol, estriol, estradiol, estrone, testosterone, cortisone, hydrocortisone, progesterone and 17alpha-hydroxyprogesterone) and polycyclic