Documentos Principais
S0940
Sigma-Aldrich
β-Cyclodextrin phosphate sodium salt
≥95%
Sinônimo(s):
Sodium β-cyclodextrin phosphate
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
Extensão da rotulagem
~4 mol phosphate per mol cyclodextrin
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Used for:
  • Preparation of ionic cluster mimic membranes
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4