Documentos Principais
32985
Supelco
Penicillin G-d7 N-ethylpiperidinium salt
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Benzylpenicilline-d7 N-ethylpiperidinium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23D7H26N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
454.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
CCN1CCCCC1.[2H]c2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])C([2H])([2H])C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.C7H15N/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);2-7H2,1H3/t11-,12+,14-;/m1./s1/i3D,4D,5D,6D,7D,8D2;
chave InChI
KLNSFLVJJKLEDK-RSWIJXEESA-N
Descrição geral
Chemical structure: ß-lactam
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7