76427
Penicillin Amidase from Escherichia coli
5-10 units/mg protein
Sinônimo(s):
Penicillin Acylase, Penicillin Amidohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
forma
suspension
atividade específica
5-10 units/mg protein
peso molecular
Mr ~70000
técnica(s)
activity assay: suitable
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1