P0389
Penicillinase from Bacillus cereus
lyophilized powder, 1,500-3,000 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Sinônimo(s):
β-Lactamase I from Bacillus cereus, β-Lactamase II, Cephalosporinase, Penicillin amido-β-lactam hydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
1,500-3,000 units/mg protein (using benzylpenicillin)
composição
Protein, ~10%
técnica(s)
activity assay: suitable
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves