Documentos Principais
B0700000
Penicilina G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Benzilpenicilina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H17KN2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
372.48
Beilstein:
3832841
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
penicillin & derivatives
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
chave InChI
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Benzylpenicillin potassium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: A penicilina G atua inibindo a síntese da parede celular pela ligação a proteínas que se ligam à penicilina (PBPs), inibindo a ligação cruzada da cadeia do peptidoglicano.
Espectro da ação antimicrobiana: Este produto é ativo contra bactérias gram positivas e gram negativas.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Nahid Pourreza et al.
Journal of AOAC International, 97(4), 1225-1229 (2014-08-26)
A cloud point extraction (CPE) method for determination of trace amounts of penicillin G by spectrophotometry based on its effect on the triiodide ion (I3(-)) has been developed. Penicillin G is converted to the corresponding penicilloic acid by carrying out
Matthieu Picard et al.
Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology, 113(1), 75-81 (2014-05-27)
The absence of commercially available penicilloyl-polylysine (PPL) for most of the last decade severely hampered the practice of penicillin allergy evaluation because skin testing without PPL is reported to have a poor negative predictive value (NPV). To determine the safety
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy associated with neurosyphilis.
Evangelia Kararizou et al.
The American journal of the medical sciences, 349(1), 90-91 (2014-12-04)