1502508
USP
Penicilina G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Benzilpenicilina
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
penicillin & derivatives
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
chave InChI
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
Aplicação
- Penicillamine
- Penicillin G Benzathine
- Penicillin G Benzathine and Penicillin G Procaine Injectable Suspension
- Penicillin G Benzathine Injectable Suspension
- Penicillin G Potassium
- Penicillin G Potassium for Injection
- Penicillin G Potassium for Oral Solution
Ações bioquímicas/fisiológicas
Espectro da ação antimicrobiana: Este produto é ativo contra bactérias gram positivas e gram negativas.
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)