1504503
USP
Penicillin V potassium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Penicillin V potassium salt, Phenoxymethylpenicillin potassium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
penicillin & derivatives
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)COc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O5S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
chave InChI
HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
Aplicação
- Penicillin V Potassium Tablets
- Penicillin V Potassium for Oral Solution
- Penicillin V
- Penicillin G Procaine
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3