Documentos Principais
46616
Supelco
Penicillin V potassium salt
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Phenoxymethylpenicillin potassium salt
About This Item
Fórmula linear:
C16H17N2O5SK
Número CAS:
Peso molecular:
388.48
Beilstein:
3899451
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 1694
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)COc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O5S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
chave InChI
HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
Descrição geral
Chemical structure: ß-lactam
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Cefalonium hydrate VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32904
Cefalonium hydrate
Penicilina G European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B0700000
Penicilina G
Penicilina G
Sigma-Aldrich
P8721
Penicilina G
Q Chen et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 19(9), 869-874 (2012-11-30)
There is a need for analytical methods capable of monitoring blood antibiotic levels in real time. Here we present a method for quantifying antibiotic levels in whole blood that does not require any sample pretreatment. The tests employ the enzyme