AB3738-I
Anti-Beta Lactamase
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Beta-lactamase TEM, IRT-4, Penicillinase, TEM-1, TEM-16/CAZ-7, TEM-2, TEM-24/CAZ-6, TEM-3, TEM-4, TEM-5, TEM-6, TEM-8/CAZ-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
E. coli
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:100,000 dilution of this antibody detected GST-tagged full-length E. coli beta-lactamase in 0.5 µg of lysate from transformed E. coli.
Descrição-alvo
Ligação
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1