Key Documents
419443
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-methylbenzoic acid
99%
Sinônimo(s):
5-Methylanthranilic acid
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Beilstein:
1101527
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
175 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
NBUUUJWWOARGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Amino-5-methylbenzoic acid also known as 5-methylanthranilic acid, is often used in the solution-phase peptide synthesis.
Aplicação
2-Amino-5-methylbenzoic acid can be used to synthesize quinazolinedione.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
João Daniel Santos Fernandes et al.
PloS one, 10(7), e0132369-e0132369 (2015-07-15)
Metabolic diversity is an important factor during microbial adaptation to different environments. Among metabolic processes, amino acid biosynthesis has been demonstrated to be relevant for survival for many microbial pathogens, whereas the association between pathogenesis and amino acid uptake and