Documentos Principais
A45467
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorobenzoic acid
98%
Sinônimo(s):
4-Chloroanthranilic acid
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(Cl)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
171.58
Beilstein:
743349
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white to tan
pf
231-233 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
chave InChI
JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)