Documentos Principais
532495
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-chlorobenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(Cl)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
171.58
Beilstein:
2090422
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
184-188 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cl)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
chave InChI
GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)