Documentos Principais
378046
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chlorobenzoic acid
90%, technical grade
Sinônimo(s):
5-Chloroanthranilic acid
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(Cl)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
171.58
Beilstein:
639027
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
90%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
204-206 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
chave InChI
IFXKXCLVKQVVDI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)