I12808
Isatoic anhydride
96%
Sinônimo(s):
3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, Anthranilic acid N-carboxylic acid anhydride
About This Item
densidade de vapor
5.6 (vs air)
Ensaio
96%
pf
233 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1Nc2ccccc2C(=O)O1
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
chave InChI
TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
586.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
308 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves