Documentos Principais
8.04784
Sigma-Aldrich
Isatoic anhydride
for synthesis
Sinônimo(s):
Isatoic anhydride, Anthranilic acid N-carboxylic acid anhydride, 1,4-Dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2,4-dione, 2H-3,1-Benzoxazine-2,4-(1H)-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
163.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
204-255-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
>600 °C
potência
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
350 °C/1013 hPa
pf
230-232 °C
temperatura de transição
flash point 308 °C
solubilidade
0.3 g/L
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1c2c(cccc2)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
chave InChI
TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
586.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
308 °C - closed cup