Documentos Principais
8.04536
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
4-(OH)C6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
204-599-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
450 °C
potência
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
116 °C
temperatura de transição
flash point 174 °C
solubilidade
13.8 g/L
densidade
1.13 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
chave InChI
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 114 °C
- upper value: ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
345.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
174 °C