W398403
4-Hydroxybenzaldehyde
≥97%, FG
Sinônimo(s):
p-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥97%
pf
112-116 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
almond; balsamic; nutty; sweet
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
chave InChI
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Dual action of benzaldehydes: Inhibiting quorum sensing and enhancing antibiotic efficacy for controlling Pseudomonas aeruginosa biofilms.: This paper highlights the dual functionality of benzaldehyde derivatives in inhibiting bacterial communication and boosting antibiotic efficiency, offering promising strategies against biofilm-associated infections (Borges A et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
345.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
174 °C