91554
4-Hydroxybenzaldehyde
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
pf
112-116 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
chave InChI
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Natural vanilla extracts and synthetic flavoring using micellar electrokinetic capillary chromatography (MECC).
- Natural vanilla extracts and vanilla-flavored foods using thin layer chromatography (TLC) on silica gel and automated multiple development.
- Pea protein UHT beverages using gas chromatography/mass spectrometry/olfactometry (GC/MS/O), further quantified by dynamic headspace and tandem gas chromatography/mass spectrometry (DHS-GC/MS-QQQ).
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
345.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
174 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Being one of the most popular flavors, we present a HPLC fingerprint method and vanilla extract reference materials to help distinguish natural from synthetic or adulterated vanilla.