92264
4-Methoxyphenol
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxyanisole, 4-MP, HQMME, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ, p-Guaiacol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.3 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.5% (GC)
temperatura de autoignição
789 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
pb
243 °C (lit.)
pf
55-57 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
chave InChI
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TYR(7299)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?