Key Documents
8.04310
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxyacetophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
2′-Hydroxyacetophenone, 2-Acetylphenol
About This Item
Fórmula linear:
2-(OH)C6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
204-288-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.27 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
potência
2127 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
0.98-11.8 % (v/v)
pb
212-214 °C/1013 hPa
pf
4-6 °C
temperatura de transição
flash point 106 °C
solubilidade
0.2 g/L
densidade
1.13 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
chave InChI
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2′-Hydroxyacetophenone for synthesis. CAS 118-93-4, chemical formula 2-(OH)C₆H₄COCH₃.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.130 - 1.133
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
106 °C