Documentos Principais
8.04311
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxyacetophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
4′-Hydroxyacetophenone, 4-Acetylphenol
About This Item
Fórmula linear:
4-(OH)C6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
202-802-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
powder
pf
105-108 °C
temperatura de transição
flash point 166 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
chave InChI
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
330.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
166 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4