Documentos Principais
8.00028
Sigma-Aldrich
Acetophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
Acetophenone, Methyl phenyl ketone, 1-Phenylethanone, Phenylethanone, ACP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8O
Número CAS:
Peso molecular:
120.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
202-708-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.45 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
570 °C
potência
815 mg/kg LD50, oral (Rat)
16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.4-5.2 % (v/v)
temperatura de transição
flash point 105 °C
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
chave InChI
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Colour (visual): colorless to yellowish
Appearance of substance (visual): clear liquid
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.025 - 1.028
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5