Documentos Principais
8.07250
Sigma-Aldrich
Phenylhydrazine
for synthesis
Sinônimo(s):
Phenylhydrazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352127
Número do índice EC:
202-873-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
195 °C
potência
188 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.1 % (v/v)
p.e.
244 °C/1013 hPa
pf
19.6 °C
temperatura de transição
flash point 88 °C
densidade
1.10 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
chave InChI
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.096 - 1.099
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Aniline ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242284
Aniline