1.07253
Cloreto de fenil-hidrazina
for analysis
Sinônimo(s):
Cloreto de fenil-hidrazina
About This Item
Produtos recomendados
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (silver nitrate titration)
forma
solid
cinzas sulfatadas
≤0.1%
perda
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
2.6-2.9 (50 g/L in H2O)
pf
245 °C (decomposition)
solubilidade
50 g/L
densidade volumétrica
330 kg/m3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
chave InChI
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identidade (IV): passa no teste
Solubilidade em etanol: passa no teste
Solubilidade em água: passa no teste
Sulfato (SO₄): ≤ 0,01%
Ferro (Fe): ≤ 0,001%
Cinza sulfatada: ≤ 0,1%
Perda na secagem (105 °C): ≤ 0,5%
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3