Key Documents
707465
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-18O
95 atom % 18O
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H618O
Número CAS:
Peso molecular:
108.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
95 atom % 18O
Nível de qualidade
forma
liquid
pb
178-179 °C
densidade
1.064 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[18O]=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i8+2
chave InChI
HUMNYLRZRPPJDN-PPJXEINESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)