Key Documents
604399
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
13C Labeled phenylacetylene, Ethynyl-2-13C-benzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C≡13CH
Número CAS:
Peso molecular:
103.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
pb
142-144 °C (lit.)
densidade
0.939 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH]#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1
chave InChI
UEXCJVNBTNXOEH-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
27 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)