Documentos Principais
W433055
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyacetophenone
≥95%, FG
Sinônimo(s):
4′-Hydroxyacetophenone, 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone, 4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Número FEMA:
4330
Beilstein:
774355
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
07.243
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
balsam; hawthorne; mild; sweet
grau:
FG
alérgeno alimentar:
no known allergens
grau
FG
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
p.e.
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
pf
109-111 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
balsam; hawthorne; mild; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
chave InChI
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
330.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
166 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)