BP770
4′-Hydroxyacetophenone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
p.e.
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
pf
109-111 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
chave InChI
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
330.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
166 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)