117870
trans-anetol
99%
Sinônimo(s):
4-Propenilanisol, trans-1-metoxi-4-(1-propenil)benzeno
Ensaio
99%
Formulário
solid or liquid
índice de refração
n20/D 1.561 (lit.)
p.e.
234-237 °C (lit.)
pf
20-21 °C (lit.)
solubilidade
H2O: very slightly soluble
acetone: soluble
alcohol: freely soluble
benzene: soluble
carbon disulfide: soluble
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethyl acetate: soluble
petroleum ether: soluble
densidade
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
101 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?