10368
trans-anetol
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Propenilanisol, trans-1-metoxi-4-(1-propenil)benzeno
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
contém
~0.05% 4-tert-butylcatechol as stabilizer
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.561 (lit.)
n20/D 1.561
p.e.
234-237 °C (lit.)
pf
20-21 °C (lit.)
densidade
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
101 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?