W354805
2′-Hydroxyacetophenone
≥98%
Sinônimo(s):
2-Acetylphenol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
densidade de vapor
4.7 (vs air)
pressão de vapor
~0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.558 (lit.)
p.e.
213 °C/717 mmHg (lit.)
pf
3-6 °C (lit.)
densidade
1.133 g/mL at 20 °C
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
hawthorne; herbaceous; phenolic; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
chave InChI
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W354805-10KG | |
W354805-1KG | 4061837536731 |
W354805-5KG | 4061837906053 |
W354805-SAMPLE | 4061837906077 |