About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4ClIO2
Número CAS:
Peso molecular:
282.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
157-161 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(I)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
GEBYSTBEDVQOTK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Hojun Li et al.
Developmental cell, 49(1), 118-129 (2019-03-05)
The nature of cell-state transitions during the transit-amplifying phases of many developmental processes-hematopoiesis in particular-is unclear. Here, we use single-cell RNA sequencing to demonstrate a continuum of transcriptomic states in committed transit-amplifying erythropoietic progenitors, which correlates with a continuum of
Meng Li et al.
Cancer cell, 35(6), 916-931 (2019-06-12)
Diffuse large B cell lymphomas (DLBCLs) are genetically heterogeneous and highly proliferative neoplasms derived from germinal center (GC) B cells. Here, we show that DLBCLs are dependent on mitochondrial lysine deacetylase SIRT3 for proliferation, survival, self-renewal, and tumor growth in vivo